Merck
Z414190
Sigma-Aldrich
Aldrich® Ausgießadapter
male joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
45,70 €
45,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
45,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
45,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Verbindung
male joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Ausschütten aus Kolben oder Trichtern zum Aufstecken.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)