Merck
Z413216
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Kolonne
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
Größe auswählen
1 EA
320,00 €
320,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
320,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
320,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
ID × AD
19 mm × 38 mm
Effektive L
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)