Merck
Z102598
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Länge
300 mm
AD
42 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Füllung bitte separat bestellen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC