Merck
Z108294
Sigma-Aldrich
Tempo-Shield heat-resistant open top shield
pack of 1 pair
Größe auswählen
1 PKG
55,53 €
55,53 €
Listenpreis59,80 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
55,53 €
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
55,53 €
Listenpreis59,80 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
pack of 1 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Allgemeine Beschreibung
Optional, open-top shield (mitten) allows for additional short-term, high-temperature (up to 1,000 °F), exposure protection while permitting finger dexterity.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)