Merck
Z406686
Sigma-Aldrich
Rührblatt aus Borosilikatglas
W × L 24 mm × 134 mm
Größe auswählen
1 EA
47,80 €
47,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
47,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
47,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Beschreibung
for shafts with button
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8083-20
B × L
24 mm × 134 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)