Merck
Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
66,50 €
66,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
66,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
66,50 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA L001850
Allgemeine Beschreibung
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 6 test tubes, diam 12 mm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)