Merck
Z402990
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
105,00 €
105,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
105,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
105,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 00440
Kapazität
1000 mL
Volumen
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. Nova Scotia
    • Bewertung 1
    • Stimme 1
    5 von 5 Sternen.
    Good product
    exactly what I was looking for in a evaporating flask
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?