Merck
Z401382
Sigma-Aldrich
KDS Doppel-Spritzen-Pumpe, Serie 200
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
CE compliant
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 789200-220V
L × B × H
11 in. × 9 in. × 5 1/2 in.
Volumen
0.01-140 mL
Gewicht
9 lb
Eignung
suitable for MS calibration
suitable for aerosol spray
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
Allgemeine Beschreibung
Serie 100 Infusions-Pumpe, sehr genaue Infusionspumpe, einfach zu bedienen. Die 230V Pumpen mit CE Zeichen. Microprocessorgeregelte Spritzenpumpen, die eine gleichmäßige, pulsationsfreie Förderleistung sicherstellen.
Einfachste Bedienung:
1. Spritzengröße auswählen
2. Gewünschte Volumen eingeben
3. Fördergeschwindigkeit wählen, Starttaste drücken
Serie 200 Pumpen haben die gleichen Leistungsmerkmale wie Serie 100, plus:
  • Für zwei Spritzen von 10mL bis 1400 mL
  • Einstellungsparameter können jederzeit überprüft oder verändert werden
  • optische Überwachung der Kolbenbewegung zur Erkennung von Kolbenklemmern
  • RS-232C Interface, zum simultanen Anschluß von bis zu 100 Pumpenmodulen.
  • Fußschalter, Timer, Relaissteuerung
  • Steuersignale für "Run"-Modus und externe Ventile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)