Merck
Z400629
Supelco
EZSafe® chromatography columns with precision valve
I.D. × L 50 mm × 300 mm, volume 560 mL
Größe auswählen
1 EA
361,00 €
361,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
361,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NC.05
361,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
standard column
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
50 mm × 300 mm
Bohrungsgröße
2 mm
Volumen
560 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Rechtliche Hinweise
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)