Merck
Z286206
Michel-Miller HPLPLC starter kit
Analytical kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Hersteller/Markenname
Ace Glass 5795202
Allgemeine Beschreibung
Das Michel-Miller Chromatographiesystem wurde für die High-Performance-Niederdruck-Flüssigchromatographie (HPLPLC) für analytische oder präparative Anwendungen entwickelt. Geeignet für niedrige (0-100psi) und mittlere Drücke (100-300psi) .
  • Aus epoxybeschichtetem Borosilikatglas und PTFE, dichtet ohne O-Ringe, Leckfrei
  • Betriebssicher bis 21 bar, mit Schutzschild
  • benutzbar mit unterschiedlichen Füllmaterialien
  • kein Totvolumen
Die Kits enthalten die Basisteile für die Anwendungen. Andere Teile, wie Druckmesser, Pumpe, Ventile usw. sind nicht enthalten.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Safety shields, plastic, size A 2
  • Caps for size A safety shields 2
  • Michel-Miller column coupling, Ace-Thred for #7-11 1
  • Injection-port adapter, Complete, Ace-Thred for #7 1
  • TFE tubing for 1.5 mm i.d. tubing 3 m
  • TFE tubing for 2.0 mm i.d. tubing 3 m
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Z179477Michel-Miller chromatography column, L × I.D. 250 mm × 8 mm 1SDB
  • Z179485Michel-Miller chromatography column, L × I.D. 300 mm × 21 mm 1SDB
  • Z179620Michel-Miller end-fitting adapter, Ace-Thred for #7 2SDB
  • Z179639Bottom end fitting for Michel-Miller adjustable bed height column 2SDB
  • Z179981Michel-Miller column filter disc, Ace-Thred for #7 100SDB
  • Z180017Michel-Miller column filter disc, Ace-Thred for #11 100SDB
  • Z179965Stainless steel tubing adapter 2SDB
  • Tubing connector for large columns, Nut, tube I.D. 2 mm 12
  • Tubing connector for large columns, Insert, tube I.D. 2 mm 12
  • Z180351Tubing connector for large columns, Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm 1SDB
Alle anzeigen (10)