Merck
Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
Größe auswählen
1 EA
125,00 €
125,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
125,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.73
125,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Materialien
foil (slip-resistant)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 3120000
Allgemeine Beschreibung
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)