Merck
Z310832
Volac® Mini-Messkolben
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
Größe auswählen
1 PKG
93,30 €
93,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
93,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
93,30 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck7/16
Beschreibung
Class A
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
Kapazität
4 mL
Allgemeine Beschreibung
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Rechtliche Hinweise
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)