Merck
BR36401
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 1 mL, polypropylene stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Größe auswählen
2 EA
44,60 €
44,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
44,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
44,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck7/16
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 36401
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)