Merck
Z308579
Quickfit® Flaschen nach Drechsel
capacity 125 mL
Synonym(e):
MF29/3/125
Größe auswählen
1 EA
42,90 €
42,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
42,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
42,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Verbindung
joint 24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 29/3/125
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
155 mm
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie Flasche und zugehörigen Aufsatz.
Beachten Sie, daß unterschiedliche Flaschengrössen verschiedene Höhen haben.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)