Merck
Z308536
Quickfit® Flaschenaufsätze, gesintert
for use with 500 mL bottles
Synonym(e):
MF48/13/500
Größe auswählen
1 EA
91,40 €
91,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
91,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
91,40 €
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 48/13/500
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kompatibilität
for use with 500 mL bottles
Allgemeine Beschreibung
Sinter Flaschenaufsätze. Mit 24/29 Schliffkern. Für o.g. Flaschen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)