Merck
Z301078
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 50/42
Synonym(e):
DA58
Größe auswählen
1 EA
40,10 €
40,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
40,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
40,10 €
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom50/42
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 58
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)