Merck
Z300934
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
DA25
Größe auswählen
1 EA
27,60 €
27,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
27,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
27,60 €
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom34/35
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 25
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)