Merck
Z290246
Supelco
Model 1000 oxygen trap
connections size 1/4 in.
Größe auswählen
1 EA
346,00 €
346,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
346,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.21
346,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Anschlussgröße
1/4 in.
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Vernickelter Stahlzylinder, gefüllt mit einem Sauerstoffabsorbens mit hoher Kapazität. Niedrige Einsatzkosten und hohe Kapazität für mehrmonatigen Einsatz. Typische Reinigungswerte liegen bei 30 ppb Oxygen am Ausgang. Die Sauerstoff-Falle schützt die Flüssigphase vor Oxidation; besonders für den Einsatz mit Kapillarsäulen. Enthält 500 g Adsorbens, zur Aufnahme von über 1 L Oxygen bei Standardbedingungen.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vikash Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 19909-19917 (2015-10-31)
Cu(II) complexes of N2O2 type ligands, L(1)H2 and L(2)H2 [L(1)H2 = 6,6'-(((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)bis(methylene))bis(2,4-di-tert-butylphenol); L(2)H2 = 2,4-di-tert-butyl-6-(((3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)(pyridin-2-yl-methyl)amino)methyl)phenol], have been synthesized. Addition of nitrogen dioxide (NO2) in THF solutions of the complexes resulted in the nitration at the 4-position of a coordinated equatorial