Merck
371211
Labclear Gasfilter
Refillable, weight 200 g(volume)
Größe auswählen
1 EA
228,00 €
228,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
228,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
228,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
L × T
7 1/2 in. × 2 in.
Gewicht
200 g(volume)
Allgemeine Beschreibung
Entfernt Wasser, Öl und andere Materialien aus inerten Trägergasen, wie N2, He, oder Ar. Die Filter enthalten eine Mischung von Drierite und 13X Molekularsieben. Der nachfüllbare Filter und der Einwegfilter sind bei 8,6 bar und bis 38°C getestet. Ausgestattet mit 6,4mm- Kompressions-Fitting.
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)