Merck
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II Temperatursteuerung
AC/DC input 120 V AC, 15 A
Synonym(e):
Temperature controller, Temperature monitoring system
Größe auswählen
1 EA
1.150,00 €
1.150,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.150,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
1.150,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Glas-Col 104APL612K
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
32-999 °F temperature (0-750 °C)
Ausgabe
1,800 watts
Allgemeine Beschreibung
Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur bis 1.0°C. Ausgestattet mit einer Typ K, 150mm Thermosonde, passend zu allen Aldrich Öl-Bädern. 240V Modelle sind ausgestattet mit einem US-Anschlussstecker.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)