Z285390
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 4000 mL, for Corning® flask
Größe auswählen
571,00 €
Größe auswählen
About This Item
571,00 €
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 4000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B TM580
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-400 °C temp. range
Ausgabe
750 watts
Allgemeine Beschreibung
- Not CE compliant
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)