Merck
Z285366
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 1000 mL, for Corning® flask
Größe auswählen
1 EA
453,00 €
453,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
453,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
453,00 €
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
115 V
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 1000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B-TM572
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-400 °C temp. range
Ausgabe
335 watts
Allgemeine Beschreibung
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
Sonstige Hinweise
Must be used with power controller.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)