Z285382
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for Corning® flask
Größe auswählen
489,18 €
Listenpreis526,00 €Sparen Sie 7%Größe auswählen
About This Item
489,18 €
Listenpreis526,00 €Sparen Sie 7%Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 3000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B TM578
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-400 °C temp. range
Ausgabe
550 watts
Allgemeine Beschreibung
- Not CE compliant
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)