Merck
Z285285
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 2000 mL
Größe auswählen
1 EA
393,00 €
393,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
393,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
393,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Aufnahme AC/DC
110 V (AC)
Materialien
fabric
Leistungsmerkmale
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 2000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B-TM110
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-450 °C temp. range
Ausgabe
500 W
Allgemeine Beschreibung
Series TM mantles have an aluminum exterior for extreme durability.
  • Interior made from flexible fabrics
  • Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)