Merck
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
61,40 €
61,40 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
61,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
61,40 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Leistungsmerkmale
fits beaker size 250 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37146-0250
Durchmesser
62 mm
Allgemeine Beschreibung
Spinstar- Starke Wirbel selbst bei kleiner Drehzahl durch das Mittelstück.
Rechtliche Hinweise
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)