Merck
Z283940
Spinwedge® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 1 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
3 EA
44,80 €
44,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 EA
44,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
44,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37123-0002
Länge
25.4 mm
Durchmesser
9.5 mm
Größe
3/8 in. × 1 in.
Allgemeine Beschreibung
Dreieckiger Querschnitt zum besonders wirksamen Aufwirbeln von Niederschlägen.
  • Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
  • The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
  • The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Autoclavable.
Rechtliche Hinweise
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)