Merck
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Synonym(e):
pipette cleaning basket, pipette holder
Größe auswählen
1 EA
203,30 €
203,30 €
Listenpreis214,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
203,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
203,30 €
Listenpreis214,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
Größe
D
Leistungsmerkmale
Holds 400 mm pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene DS5241-0040
Verfügbarkeit
not available in EU
Korb AD
133 mm
Allgemeine Beschreibung
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)