Merck
Z274259
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlauchverschraubungskit
for tubing i.d., 1/4 in.
Größe auswählen
1 KIT
216,00 €
216,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
216,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
216,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
6.4mm ID Schlauchkit, 90 Adapter, Auswahl siehe oben.
Aus Nylon. Zum Anschluss von Schläuchen. Lieferung in unterteilter PP-Box.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)