Z271306
HI-VAC® Vakuumventile
90° angle, bore 0-12 mm, O-ring tip: no
Synonym(e):
826610-0012
Größe auswählen
150,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
150,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
O-ring tip: no
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-12 mm
Schaftdurchm.
16 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
- Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
- PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
- Viton O-Ringe
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Without tip O-Ring exposure
- Designed with a precision external thread for fine control
- Can be used as a bleed up to 1/2 turn
- Full open position is at 1-1/2 turns
- Primary seal is made with a FKM O-Ring on a tapered seat
- Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230°C or intermittently at 275 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)