Merck
Z220116
Sigma-Aldrich
Aldrich® falling-film distillation head
Standard, two-piece design, Overall L 570 mm, O.D. 42 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
2.060,00 €
2.060,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
2.060,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
2.060,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
42 mm
Gesamt L
570 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die sichere Alternative zur Destillation von wärmeempfindlichen Substanzen und Gemischen mit hochsiedenden Komponenten. Das Material ist nur kurzzeitig in Kontakt mit dem beheizten Finger. Zur Destillation bei Normaldruck und reduziertem Druck. Abb.1 zeigt einen typischen Aufbau.
Die Fallfilm-Technik (Siehe Abb. 1)
1. Kolben A enthält das Lösemittel und wird erwärmt. Das verdampfende Lösemittel hält die Temperatur am mittleren Finger konstant. Die Temperatur entspricht dem Siedepunkt des Lösemittels.
2. Das Destillationsgut wird im Tropftrichter vorgelegt und tropft langsam auf den Heizfinger. Das verdampfte Material kondensiert an der luftgekühlten Aussenwand und wird in Kolben B gesammelt. Der hochsiedende Rückstand verbleibt am Heizfinger und tropft über die Spirale in Kolben C ab.
3. Die Apparatur kann mit jedem beliebigen Tropftrichter und Kolben betrieben werden.
Features a removable hot-finger for easy cleaning.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)