Merck
Z263362
Sigma-Aldrich
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
Größe auswählen
1 PKG
111,35 €
111,35 €
Listenpreis131,00 €Sparen Sie 15%
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
111,35 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
111,35 €
Listenpreis131,00 €Sparen Sie 15%
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
53-400
Verbindung
Joints threaded neck (53-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216903
Kapazität
2 oz (60 mL)
Durchm. × H
55 mm × 48 mm
Allgemeine Beschreibung
Gerade Wände ermöglichen komplettes Leeren von Inhalt.
Anwendung
Ideal für Bodenproben und umweltanalytische Anwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Wide mouth design is great for large solid samples• Clear, USP Type III soda-lime glass• Straight walls allow for complete removal of contents• Ideal for soil sampling and environmental applications• Available with caps attached or bulk packs without caps• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)