Merck
Z263222
Sigma-Aldrich
Wheaton Weithalsflasche
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Kappengröße
83-400
Verbindung
Joints threaded neck (83-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216927
Kapazität
65 oz (2000 mL)
Durchm. × H
122 mm × 213 mm
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)