Merck
Z262986
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1,000 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Größe auswählen
12 EA
137,20 €
137,20 €
Listenpreis148,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
137,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
137,20 €
Listenpreis148,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Materialien
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (33-400)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216805
Kapazität
32 oz (1,000 mL)
Durchm. × H
94 mm × 206 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Bequem mit aufgesetzten Verschlüssen verpackt. Flaschen aus Wheaton "900" Braunglas oder "800" Natronkalk-Flintglas klar. Kappenarten:
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Rechtliche Hinweise
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)