Merck
Z261343
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 18, L 2 in.
Größe auswählen
1 EA
108,12 €
108,12 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
108,12 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
108,12 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Popper 9874
Länge
2 in.
Manometer
18
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)