Merck
Z261394
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 14, L 4 in.
Größe auswählen
1 EA
116,00 €
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
116,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Popper 9870
Länge
4 in.
Manometer
14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)