Merck
Z261327
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, nicht stanzende Spitze
gauge 18, L 12 in.
Synonym(e):
Non-coring needle
Größe auswählen
1 EA
188,65 €
188,65 €
Listenpreis203,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
188,65 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
188,65 €
Listenpreis203,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Beschreibung
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Popper 9861
Länge
12 in.
Manometer
18
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)