Z257788
Enviro-Safe® Taschenthermometer
temperature -5-50 °C, Without armor
Größe auswählen
40,60 €
Größe auswählen
About This Item
40,60 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60570-1400
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperaturmessbereich
-5-50 °C
Länge
145 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)