Merck
Z561363
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-110 °C, immersion L 75 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Verbindung
joint ST/NS10/30
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-10-110 °C
Länge
325 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.