Merck
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Teststreifen für Aroma- und Duftstoffe
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
Größe auswählen
100 EA
39,80 €
39,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
39,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.35
39,80 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 100 ea
L × B
5 in. × 3 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Eintauchen und Aromastoffe riechen. Packung mit 100 Streifen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)