Merck
Z250023
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Größe auswählen
24 EA
120,51 €
120,51 €
Listenpreis130,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
120,51 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
120,51 €
Listenpreis130,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (22-400)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216844
Kapazität
4 oz (125 mL)
Durchm. × H
48 mm × 112 mm
Farbe
amber
Allgemeine Beschreibung
Bequem mit aufgesetzten Verschlüssen verpackt. Flaschen aus Wheaton "900" Braunglas oder "800" Natronkalk-Flintglas klar. Kappenarten:
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Rechtliche Hinweise
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)