Merck
Z247545
Coors Abdampfschalen
capacity 35 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
Materialien
circles
porcelain
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66196
Höhe
24 mm
Kapazität
35 mL
Schalendurchm.
60 mm
Oberteil AD
60 mm
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit Ausguss; innen und aussen glasiert, außer Rand; Max. Gebrauchstemperatur 1,150 °C; Max. Temperatur unter Vakuum: 1,300 °C.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)