Merck
Z247243
Coors Porzellan-Tiegelabdeckung
cap size E, I.D. 74 mm
Größe auswählen
1 PKG
183,00 €
183,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
183,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
183,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Kappengröße
E
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66126
ID
74 mm
Allgemeine Beschreibung
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Sonstige Hinweise
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)