Merck
Z244910
Bransonic® Ultraschallreiniger
Branson 2510MT, AC/DC input 115 V AC, tank capacity 2.8 L, with mechanical timer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
Leistungsmerkmale
CSA approved
Hersteller/Markenname
Branson 2510MT
Verfügbarkeit
not available in EU
B × T × H
9 1/2 in. × 4 in. × 5 1/2 in.
Tankkapazität
2.8 L
Allgemeine Beschreibung
Diese Ultraschallbäder besitzen ein stossfestes Plastikgehäuse, in das ein Edelstahltank tief eingesetzt ist, um ein Spritzen oder Tropfen zu vermindern. Die zu reinigenden Teile oder Glasbehälter sollten nicht mit dem Boden des Tanks in Berührung kommen. Bestellen Sie einen Einsatz als Zubehör, siehe unten.
  • Standardmodelle besitzen eine einzige Steuerung, um den Ultraschall zu aktivieren und die Laufzeit einzugeben
  • Die Sensortasten bei den Modellen mit digitaler Anzeige ermöglichen die Einstellung und die Überwachung der Reinigungszyklen bis zu 99 min; die Temperatur der Lösung wird in °C angegeben; eine Entgasungsfunktion, für den sofortigen Einsatz bei maximaler Effizienz, ist bei diesen Modellen erhältlich
  • Alle Geräte haben eine verlässliche Festkörperschaltungstechnik und einen Deckel
  • Trägt ein CE-Zeichen
  • Heiztemperatur 80°C
Heater not included with this model.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Menglin Liu et al.
Nature communications, 10(1), 2126-2126 (2019-05-11)
Repair of the endothelial cell barrier after inflammatory injury is essential for tissue fluid homeostasis and normalizing leukocyte transmigration. However, the mechanisms of endothelial regeneration remain poorly understood. Here we show that the endothelial and hematopoietic developmental transcription factor Sox17