Merck
Z223565
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz mit Hahn und Seitenarm
Screw-thread, joint: ST/NS 14/20, glass stopcock
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
glass stopcock
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC