Merck
Z222607
Sigma-Aldrich
ZapCap® Flaschenaufsatzfilter
ZapCap-CR, Nylon membrane, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
10443423, ZapCap® bottle-top filters, bottle-top filteration system, bottle-top filters
Größe auswählen
1 PKG
196,00 €
196,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
196,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
196,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
Nylon membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10443423
Filterkapazität
500 mL
Porengröße
0.45 μm
Eignung
suitable for (filtration of HPLC solutions)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Whatman® ZapCap® CR Flaschenaufsatzfilter
ZapCap®
Für die Filtration von Medienvolumina, Zellkulturmedien und HPLC-Lösungen.
Eigenschaften und Vorteile:
  • 500 ml Kompletteinheiten mit Schlauchtülle; zum Anbringen an Flaschen (Flaschenaufsatz)
  • Anschlussdichtungen an allen Standardflaschen von 33 bis 45 mm
  • Membrandurchmesser von 76 mm, Filterfläche von 39,2 cm2
  • ZapCap-S mit integriertem Borsilikat-Vorfilter für hohe Flussraten
  • ZapCap-S Plus mit integriertem Borsilikat-Vorfilter für sehr hohe Flussraten
  • ZapCap-CR, der chemikalienbeständige Flaschenaufsatzfilter
  • Für Temperaturen von bis zu 50 ºC geeignet
ZapCap-CR
Filtration von HPLC-Lösungen:
1. Polyamid-Membranfilter (NYL) zum Herausfiltern von bis zu 0,2 μm kleinen Partikeln aus HPLC/FPLC-Lösungen bei einer Säulenpackung von 10 μm
2. PTFE-Membranfilter zum Herausfiltern von bis zu 0,45 μm kleinen Partikeln aus organischen Lösungen, starken Säuren oder Aldehyden
ZapCap-S
Filtration von Zellkulturmedien:
1. Zelluloseacetat-Membranfilter (ZA) mit äußerst geringer Proteinbindung für Zellkulturmedien und sonstige wässrige Lösungen
2. Sterilfiltration von nicht autoklavierbaren Lösungen
ZapCap-S Plus
Sterilfiltration und Klärung von schwer filtrierbaren wässrigen Lösungen.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder zum Weiterverkauf vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ZapCap is a registered trademark of GVS S.p.A.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)