Merck
Z221872
Einweg-Wägeschale
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Synonym(e):
Weighing pan
Größe auswählen
50 EA
44,50 €
500 EA
371,00 €
44,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
44,50 €
500 EA
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
44,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
aluminum
circles
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Durchm. × H
100 mm × 8 mm
Schalendurchm.
100 mm
Allgemeine Beschreibung
ölfrei
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)