Merck
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Synonym(e):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
Größe auswählen
1 EA
393,00 €
393,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
393,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.43
393,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 650811
Allgemeine Beschreibung
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)