Merck
Z215473
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
10,50 €
10,50 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
10,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
10,50 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)