Merck
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polyethylen-Schöpfkelle
handle L 6 ft
Größe auswählen
1 EA
122,00 €
122,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
122,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
122,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Beschreibung
one-piece
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Griff L
6 ft
Allgemeine Beschreibung
Korrosionfreie, haltbare HDPE Konstruktion; verunreinigt keine Lösungen; Handgriff (28mm Durchmesser) ist im 45°Winkel an einem stabilen Becher (102mm Durchmesser, 473mL) befestigt.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)