Merck
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
Synonym(e):
PTFE, Sampling dippers
Größe auswählen
1 EA
254,00 €
254,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
254,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104118
NACRES:
NB.51
254,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
BRAND 90462
T × H
105 mm × 155 mm
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)